Learn More
4,7-Dichlorisatin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442637
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11442637
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14853.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 18711-13-2 | C8H3Cl2NO2 | 216.017 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18711-13-2
Summenformel C8H3Cl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 216.017
MDL-Nummer MFCD00047214
InChI-Schlüssel NUXYYWOWNFEMNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,7-dichloroisatin, 4,7-dichloroindoline-2,3-dione, 4,7-dichloro isatin, 4,7-dichloro-isatin, 4,7-dichloro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 4,7-dichloro, 4,7-dichloroisatin;, 4,7-dichloroisatine;, d0ek7h, isatin-based compound, 51
PubChem CID 2734793
IUPAC-Name 4,7-Dichloro-1H-Indol-2,3-Dion
SMILES C1=CC(=C2C(=C1Cl)C(=O)C(=O)N2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,7-Dichloroisatin
Schmelzpunkt 246°C to 249°C
Menge 1 g
Beilstein 168731
Formelmasse 216.02
Reinheit (%) 98%