Learn More
4,7-Dihydro-4-oxo-2-[(triphenylmethyl)amino]-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-carbonitril, TRC
Artikelnummer. 30374246
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30374246 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374246 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45347510MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,7-Dihydro-4-oxo-2-[(triphenylmethyl)amino]-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile
CAS 1019853-64-5
Summenformel C26H19N5O
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H19N5O/c27-16-18-17-28-23-22(18)24(32)30-25(29-23)31-26(19-10-4-1-5-11-19,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-15,17H,(H3,28,29,30,31,32)
SMILES O=C1C2=C(NC=C2C#N)N=C(NC(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)N1
IUPAC-Name 4-Oxo-2-(Tritylamino)-4,7-dihydro-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 417.46
Formelmasse 417.16