Learn More
4,7-Dimethyl-4-Octanol, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7024950
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11449686
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20225.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19781-13-6
Summenformel C10H22O
Molekulargewicht (g/mol) 158.285
MDL-Nummer MFCD00046603
InChI-Schlüssel OTISWHNJCUMBFI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 89224
IUPAC-Name 4,7-Dimethyloctan-4-ol
SMILES CCCC(C)(CCC(C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,7-Dimethyl-4-octanol
Menge 1 g
Synonym 4,7-dimethyl-4-octanol, 4-octanol, 4,7-dimethyl, 2,5-dimethyl-5-octanol, acmc-20amr9, 2.5-dimethyloctanol-5, 4-octanol,4,7-dimethyl
Formelmasse 158.29
Reinheit (%) 99%