missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4'-[[7-Methyl-5-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-carbonsäure, Mikromol™

Artikelnummer. 18082970
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18082970 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18082970 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0939.020025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

4'-[[7-Methyl-5-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-carbonsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4'-[(1,7'-dimethyl-2'-propyl-1H,1'H-2,5'-bibenzo[d]imidazol-1'-yl)methyl]biphenyl-2-carboxylic acid
CAS 1026353-20-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4'-[(1,7'-dimethyl-2'-propyl-1H,1'H-2,5'-bibenzo[d]imidazol-1'-yl)methyl]biphenyl-2-carboxylic acid
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C33 H30 N4 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Telmisartan Imp. B (EP), Telmisartan USP Related Compound B, Telmisartan USP RC B, 4'-[(1,7'-Dimethyl-2'-propyl[2,5'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid, 4'-[(1,7'-dimethyl-2'-propyl-1H,1'H-2,5'-bibenzo[d]imidazol-1'-yl)methyl]biphenyl-2-carboxylic acid, Telmisartan RC B (USP), Telmisartan Related Compound B, Telmisartan Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C33H30N4O2/c1-4-9-30-34-28-19-24(32-35-27-12-7-8-13-29(27)36(32)3)18-21(2)31(28)37(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)33(38)39/h5-8,10-19H,4,9,20H2,1-3H3,(H,38,39)
SMILES CCCc1nc2cc(cc(C)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)O)c5nc6ccccc6n5C
IUPAC-Name 2-[4-[[7-Methyl-5-(1-methylbenzimidazol-2-yl)-2-propylbenzimidazol-1-yl]methyl]phenyl]benzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 514.62
Menge 25 mg
Formelmasse 514.2369 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.