Learn More
4,8-Dichloro-5,6-Dihydro-11H-Benzo[5,6]Cyclohepta[1,2-b]Pyridin-11-on (Loratadin-Verunreinigung), TRC
Artikelnummer. 30133524
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133524 1 mg 1 Milligramm
17931485 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133524 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4341601MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133330-60-6
Summenformel C14 H9 Cl2 N O
Molekulargewicht (g/mol) 278.13
Synonym 4,8-Dichloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one, Loratadine Impurity E, Loratadine Impurity 24
IUPAC-Name 4,8-Dichloro-5,6-Dihydrobenzo[1,2]Cyclohepta[2,4-b]Pyridin-11-on
SMILES Clc1ccc2C(=O)c3nccc(Cl)c3CCc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,8-Dichloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H9Cl2NO/c15-9-2-4-10-8(7-9)1-3-11-12(16)5-6-17-13(11)14(10)18/h2,4-7H,1,3H2
Formelmasse 277.0061