Learn More
4,8-Dihydroxychinolin-2-carbonsäure 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10754221 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10754221
Marke: Thermo Scientific Acros 115090010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 59-00-7 | C10H7NO4 | 205.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-00-7
Summenformel C10H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 205.17
MDL-Nummer MFCD00006754
InChI-Schlüssel FBZONXHGGPHHIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym xanthurenic acid, 4,8-dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid, xanthuric acid, 8-hydroxykynurenic acid, 4,8-dihydroxyquinaldic acid, 4,8-dihydroxyquinaldinic acid, xanthurenate, 2-quinolinecarboxylic acid, 4,8-dihydroxy, unii-58lab1bg8j, ccris 4429
PubChem CID 5699
ChEBI CHEBI:10072
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)C2=CC=CC(O)=C2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 8-Dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 297°C to 298°C
Farbe Ocker
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 10266
IUPAC-Name 8-hydroxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid
Formelmasse 205.17
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,8-Dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.