Learn More
Tocris Bioscience™ 4μ8C
Artikelnummer. 18044992
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18044992 10 mg 10 Milligramm
18064362 50 mg 10 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 18044992
Marke: Tocris Bioscience™ 4479/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Inhibits IRE1α endoribonuclease activity
Selective inhibitor of IRE1α ribonuclease (RNase) activity (IC50 = 60 nM). Blocks substrate access to the active site of IRE1α. Inactivates IRE1α-mediated mRNA degradation. Displays no effect on the IRE1α-related endoribonuclease RNase L.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14003-96-4
Summenformel C11H8O4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4μ8C
Menge 10 mg
Formelmasse 204.18
Reinheit >98%
Molekulargewicht 204.18