Learn More
4-(9-Carbazolyl)-benzolboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | 4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 10565612 |
| IUPAC-Name | (4-Carbazol-9-ylphenyl)Boronsäure |
| Formelmasse | 287.13 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Pulver |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu