Learn More
4-(9-Carbazolyl)-benzolboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7055976
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15492009
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64703.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 419536-33-7 | C18H14BNO2 | 287.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 419536-33-7
Summenformel C18H14BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 287.13
MDL-Nummer MFCD13176534
InChI-Schlüssel JGAVTCVHDMOQTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-9h-carbazol-9-yl phenyl boronic acid, 4-9h-carbozol-9-yl phenylboronic acid, 4-9h-carbazol-9-yl phenylboronic acid, 4-9-carbazolyl benzeneboronic acid, 4-9h-9-carbozale phenylboronic acid, 4-9-carbazolyl phenylboronic acid, 4-carbazol-9-yl phenylboronic acid, boronic acid, 4-9h-carbazol-9-yl phenyl, amtb338
PubChem CID 23120827
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Beilstein 10565612
IUPAC-Name (4-Carbazol-9-ylphenyl)Boronsäure
Formelmasse 287.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver