Learn More
4-(9-Carbazolyl)-benzolboronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15459455
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15459455
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51948.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 785051-54-9
Summenformel C24H24BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 369.271
MDL-Nummer MFCD16294549
InChI-Schlüssel AHDSYMVAUJZCOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-9h-carbazole, 9-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl-9h-carbazole, 9-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbazole, amtb250, 9-carbazolylbenzeneboronic acid pinacol ester, 4-9h-carbazol-9-yl phenylboronic acid pinacol ester, 9h-carbazole-9-4-phenyl boronic acid pinacol ester, 4-9h-carbazol-9-yl phenylboronic acid, pinacol ester
PubChem CID 11850073
IUPAC-Name 9-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]Carbazol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)N3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C53
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Beilstein 10465891
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 369.27
Reinheit (%) 95%