Learn More
4-Acetamido-4'-aminostilben-2,2'-disulfonsäure-Dinatriumsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Acetamido-4'-aminostilbene-2,2'-disulfonic Acid, Disodium |
| CAS | 78211-74-2 |
| Summenformel | C16 H14 N2 O7 S2 . 2 Na |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 4-Acetamido-4-Aminostilbene-2,2-Disulfonic Acid Disodium Salt |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H16N2O7S2.2Na/c1-10(19)18-14-7-5-12(16(9-14)27(23,24)25)3-2-11-4-6-13(17)8-15(11)26(20,21)22;;/h2-9H,17H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2/b3-2+;; |
| SMILES | [Na+].[Na+].CC(=O)Nc1ccc(\C=C\c2ccc(N)cc2S(=O)(=O)[O-])c(c1)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Dinatrium;2-[(E)-2-(4-Acetamido-2-sulfonatophenyl)ethenyl]-5-aminobenzolsulfonat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 456.4 |
| Formelmasse | 456.0038 |