Learn More
4-Acetamido-TEMPO, freies Radikal, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
4-Acetamido-TEMPO, free radical oxidizes alcohols to carbonyl compounds in the presence of TsOH.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Acetamido-TEMPO, freies Radikal, oxidiert in Gegenwart von TsOH Alkohole zu Carbonylverbindungen.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Aceton, Acetonitril, Methylenchlorid. Unlöslich in Hexan, Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht verträglich mit Oxidationsmitteln, Wärme.
4-Acetamido-TEMPO, freies Radikal, oxidiert in Gegenwart von TsOH Alkohole zu Carbonylverbindungen.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Aceton, Acetonitril, Methylenchlorid. Unlöslich in Hexan, Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht verträglich mit Oxidationsmitteln, Wärme.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Acetamido-TEMPO |
| Namenshinweis | free radical |
| Schmelzpunkt | 143°C to 146°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 3546225 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,acetone,acetonitrile,methylene chloride. Insoluble in hexane,ether. |
| Formelmasse | 213.3 |
| Reinheit (%) | ≥98% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-Acetamido-TEMPO, free radical
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- MIXTURE LIST-Enthält: 4-Acetamido-TEMPO