Learn More
4'-Acetamidoacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342156
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11342156 50 g 50 Gramm
11332156 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342156 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03430.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2719-21-3 | C10H11NO2 | 177.203 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2719-21-3
Summenformel C10H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 177.203
MDL-Nummer MFCD00014965
InChI-Schlüssel WECHHDJTILFYQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-acetamidoacetophenone, n-4-acetylphenyl acetamide, 4-acetamidoacetophenone, n-p-acetylphenyl acetamide, acetamide, n-4-acetylphenyl, p-acetylaminoacetophenone, 4-acetylacetanilide, 4'-acetylacetanilide, p-acetamidoacetophenone, 4-acetamido-acetophenone
PubChem CID 75937
IUPAC-Name N-(4-Acetylphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Acetamidoacetophenone
Schmelzpunkt 166°C to 172°C
Menge 50 g
Beilstein 639749
Formelmasse 177.2
Reinheit (%) 98%