Learn More
4-Acetamidoantipyrin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022297
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11427237
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15006.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 83-15-8 | C13H15N3O2 | 245.282 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-15-8
Summenformel C13H15N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 245.282
MDL-Nummer MFCD00003141
InChI-Schlüssel OIAGWXKSCXPNNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetamidoantipyrine, 4-acetaminoantipyrine, acetamidoantipyrine, acetylaminoantipyrine, 4-acetoaminoantipyrine, 4-acetylaminophenazone, 4-acetylaminoantipyrine, antipyrine, 4-acetamido, n-acetyl-4-aminoantipyrine, acetylated 4-aminoantipyrine
PubChem CID 65743
ChEBI CHEBI:83513
IUPAC-Name N-(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazol-4-yl)acetamid
SMILES CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)NC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetamidoantipyrine
Schmelzpunkt 200°C to 203°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 245.28
Reinheit (%) 97%