Learn More
4-Acetamidobenzylalkohol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Acetamidobenzyl Alcohol |
| CAS | 16375-88-5 |
| Summenformel | C9H11NO2 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | N-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide, 4-Acetamidobenzyl Alcohol, 4-Hydroxymethylacetanilide, N-Acetyl-4-hydroxymethylaniline, p-(Acetylamino)benzyl Alcohol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H11NO2/c1-7(12)10-9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-5,11H,6H2,1H3,(H,10,12) |
| SMILES | CC(NC1=CC=C(CO)C=C1)=O |
| IUPAC-Name | N-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 165.19 |
| Formelmasse | 165.079 |