Learn More
4-Acetamidophenol, 98%, Thermo Scientific™
42.20 € - 420.00 €
Chemische Identifikatoren
| CAS | 103-90-2 |
|---|---|
| Summenformel | C8H9NO2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 151.17 |
| MDL-Nummer | MFCD00002328 |
| InChI-Schlüssel | RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol |
| PubChem CID | 1983 |
| ChEBI | CHEBI:46195 |
| IUPAC-Name | N-(4-hydroxyphenyl)acetamide |
| SMILES | CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1 |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
11473574
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11240.30 |
250g |
42.20 €
250 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
11359439
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11240.36 |
500g |
67.80 €
500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
11463574
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11240.0B |
1000g |
112.00 € 100.65 € / 1000 Gramm Sparen 11.35 € 10% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
11483574
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11240.0I |
5000g |
420.00 €
5000 Gramm |
Verfügbar ab: 31-08-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsCyclooxygenase inhibitor and widely used analgesic. 4-Acetamidophenol formulated pharmaceutical products are used as antiinfectant, analgesic, anti rheumatic and antipyretic. It is used as an intermediate in organic synthesis, hydrogen peroxide stabilizer and photographic chemicals.
Solubility
Soluble in alcohol, dimethylformamide, ethylene dichloride, acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in water and ether.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, acids and alkali metals.
Chemische Identifikatoren
| C8H9NO2 | |
| MFCD00002328 | |
| acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol | |
| CHEBI:46195 | |
| CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1 |
Spezifikation
| 4-Acetamidophenol | |
| 1.293 | |
| MFCD00002328 | |
| 14,47 | |
| Soluble in alcohol,dimethylformamide,ethylene dichloride,acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in water and ether. | |
| CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1 | |
| 151.17 | |
| CHEBI:46195 | |
| 98% |
| 103-90-2 | |
| C8H9NO2 | |
| 2208089 | |
| acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol | |
| RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N | |
| N-(4-hydroxyphenyl)acetamide | |
| 1983 | |
| 151.17 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 203-157-5
missing translation for 'rtecsNumber' : AE4200000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- 4-Acetamidophenol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contain: Acetaminophen