Learn More
4-Acetoxy-3-Methoxycinnaminsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464163
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464163 25 g 25 Gramm
11444163 1 g 1 Gramm
11454163 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464163 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10361.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2596-47-6 | C12H12O5 | 236.223 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2596-47-6
Summenformel C12H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 236.223
MDL-Nummer MFCD00014378
InChI-Schlüssel IHKNVZISLLDMOR-GQCTYLIASA-N
Synonym acetylferulic acid, 4-acetoxy-3-methoxycinnamic acid, 3-methoxy-4-acetoxycinnamic acid, 3-4-acetoxy-3-methoxyphenyl acrylic acid, cinnamic acid, 4-acetoxy-3-methoxy, acetylated ferulic acid, cinnamic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, acetate, 2-propenoic acid, 3-4-acetyloxy-3-methoxyphenyl, 2e-3-4-acetyloxy-3-methoxyphenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 5354677
ChEBI CHEBI:86582
IUPAC-Name (E)-3-(4-Acetyloxy-3-methoxyphenyl)prop-2-ensäure
SMILES CC(=O)OC1=C(C=C(C=C1)C=CC(=O)O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetoxy-3-methoxycinnamic acid
Schmelzpunkt 193°C to 196°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 2218026
Formelmasse 236.22
Reinheit (%) ≥98%