Learn More
4-Acetoxy-N-isopropyl-N-methyltryptamin, TRC
Artikelnummer. 30322432
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30322432 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30322432 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA16562550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetoxy-N-isopropyl-N-methyltryptamine
CAS 1024612-25-6
Summenformel C16H22N2O2
Menge 50 mg
Synonym 4-Acetate 3-[2-[Methyl(1-methylethyl)amino]ethyl]-1H-indol-4-ol
InChI-Formel InChI=1S/C16H22N2O2/c1-11(2)18(4)9-8-13-10-17-14-6-5-7-15(16(13)14)20-12(3)19/h5-7,10-11,17H,8-9H2,1-4H3
SMILES CC(C)N(C)CCc1c[nH]c2cccc(OC(=O)C)c12
IUPAC-Name [3-[2-[Methyl(propan-2-yl)amino]ethyl]-1H-indol-4-yl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 274.36
Formelmasse 274.1681