Learn More
4-Acetoxy-N-isopropyl-N-methyltryptamin, TRC
Artikelnummer. 30323945
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30323945 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323945 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1656255MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetoxy-N-isopropyl-N-methyltryptamine
CAS 1024612-25-6
Summenformel C16H22N2O2
Menge 5 mg
Synonym 4-Acetate 3-[2-[Methyl(1-methylethyl)amino]ethyl]-1H-indol-4-ol
InChI-Formel InChI=1S/C16H22N2O2/c1-11(2)18(4)9-8-13-10-17-14-6-5-7-15(16(13)14)20-12(3)19/h5-7,10-11,17H,8-9H2,1-4H3
SMILES CC(C)N(C)CCc1c[nH]c2cccc(OC(=O)C)c12
IUPAC-Name [3-[2-[Methyl(propan-2-yl)amino]ethyl]-1H-indol-4-yl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 274.36
Formelmasse 274.1681