Learn More
4-Acetoxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30313178
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313178 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313178 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA192388500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetoxybenzaldehdye
CAS 878-00-2
Summenformel C9H8O3
Menge 500 mg
Synonym 4-Acetoxybenzaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O3/c1-7(11)12-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-6H,1H3
SMILES CC(=O)Oc1ccc(C=O)cc1
IUPAC-Name (4-Formylphenyl)acetat
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
Formelmasse 164.0473