Learn More
4-Acetoxycinnaminsäure, überwiegend trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429853
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429853 100 g 100 Gramm
11409853 5 g 5 Gramm
11419853 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429853 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12979.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15486-19-8 | C11H10O4 | 206.197 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15486-19-8
Summenformel C11H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 206.197
MDL-Nummer MFCD00016847
InChI-Schlüssel BYHBHNKBISXCEP-QPJJXVBHSA-N
Synonym 4-acetoxycinnamic acid, p-acetoxycinnamic acid, 3-4-acetoxyphenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-4-acetyloxy phenyl, trans-4-acetoxycinnamic acid, 3-4-acetyloxy phenyl prop-2-enoic acid, 4-acetoxycinnamic acid, predominantly trans, acetylated coumaric acid, 2e-3-4-acetyloxy phenyl prop-2-enoic acid, 3-4-acetoxyphenyl-2-propenoic acid
PubChem CID 5373941
ChEBI CHEBI:86580
IUPAC-Name (E)-3-(4-Acetyloxyphenyl)prop-2-ensäure
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetoxycinnamic acid
Namenshinweis predominantly trans
Schmelzpunkt 205°C to 208°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 2645987
Formelmasse 206.2
Reinheit (%) ≥98%