Learn More
4-Acetyl-2-Chlorpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426467
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15426467 5 g 5 Gramm
15416467 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15426467 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33619.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 23794-15-2 | C7H6ClNO | 155.581 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23794-15-2
Summenformel C7H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 155.581
MDL-Nummer MFCD07699406
InChI-Schlüssel ZJCGPQZERFBGSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloropyridin-4-yl ethanone, 2-chloro-4-acetylpyridine, 4-acetyl-2-chloropyridine, 1-2-chloropyridine-4-yl ethanone, 1-2-chloropyridin-4-yl ethan-1-one, 1-2-chloro-pyridin-4-yl-ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl-1-ethanone, ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl, 1-2-chloro-4-pyridyl ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl ethanone
PubChem CID 13145255
IUPAC-Name 1-(2-Chloropyridin-4-yl)Ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=NC=C1)Cl
Spécification
Chemischer Name oder Material 4-Acetyl-2-chloropyridine
Schmelzpunkt 37°C to 40°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 155.58
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.