Learn More
4-Acetyl-3-Fluorbenzolboronsäure-Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15477456
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15477456 250 mg 250 Milligramm
15467456 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477456 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62454.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1351499-39-2
Summenformel C14H18BFO3
Molekulargewicht (g/mol) 264.103
InChI-Schlüssel UDNSDVWJDRQRHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethanone, 4-acetyl-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 66802112
IUPAC-Name 1-[2-Fluor-4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]ethanon
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)C(=O)C)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetyl-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Formelmasse 264.1
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest