Learn More
4-Acetyl-N-methylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431518
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15431518 250 mg 250 Milligramm
15411518 1 g 1 Gramm
15421518 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431518 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55301.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17687-47-7 | C9H11NO | 149.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17687-47-7
Summenformel C9H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 149.19
MDL-Nummer MFCD09261160
InChI-Schlüssel GDBAYICEBDZUNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetyl-n-methylaniline, 1-4-methylamino phenyl ethanone, 4-acetyl-n-methyl aniline, 1-4-methylamino phenyl ethan-1-one, 1-4-methylamino-phenyl-ethanone, ethanone, 1-4-methylamino phenyl, n-methyl-4-acetylaniline, acmc-1brn7, 4-n-methylaminoacetophenone
PubChem CID 11607936
IUPAC-Name 1-[4-(Methylamino)phenyl]ethanon
SMILES CNC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetyl-N-methylaniline
Schmelzpunkt 103°C to 107°C
Farbe Braun bis Weiß
Menge 250 mg
Formelmasse 149.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest