Learn More
4-(Acetylamino)phenylacetat (N,O-Diacetyl-4-aminophenol), LoGiCal
Beschreibung
4-(Acetylamino)phenylacetat (N,O-Diacetyl-4-aminophenol)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Acetylamino)phenyl Acetate (N,O-Diacetyl-4-aminophenol) |
| CAS | 2623-33-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4-(Acetylamino)phenyl Acetate (N,O-Diacetyl-4-aminophenol) |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C10 H11 N O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Paracetamol Imp. H (EP), Acetaminophen USP Related Compound A, Acetaminophen USP RC A, 4-(Acetylamino)phenyl Acetate, N,O-Diacetyl-4-aminophenol, Acetaminophen Related Compound A, Paracetamol Impurity H |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-3-5-10(6-4-9)14-8(2)13/h3-6 H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(OC(=O)C)cc1 |
| IUPAC-Name | (4-Acetamidophenyl)acetat |
| Mehr anzeigen |