Learn More
4-(Acetylamino)phenylacetat (N,O-Diacetyl-4-aminophenol), Mikromol™
Artikelnummer. 17978484
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17978484 100 mg 100 Milligramm
17958284 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17978484 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0042.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-(Acetylamino)phenylacetat (N,O-Diacetyl-4-aminophenol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Acetylamino)phenyl Acetate (N,O-Diacetyl-4-aminophenol)
CAS 2623-33-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-(Acetylamino)phenyl Acetate (N,O-Diacetyl-4-aminophenol)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H11 N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Paracetamol Imp. H (EP), Acetaminophen USP Related Compound A, Acetaminophen USP RC A, 4-(Acetylamino)phenyl Acetate, N,O-Diacetyl-4-aminophenol, Acetaminophen Related Compound A, Paracetamol Impurity H
InChI-Formel InChI=1S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-3-5-10(6-4-9)14-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(OC(=O)C)cc1
IUPAC-Name (4-Acetamidophenyl)acetat
Molekulargewicht (g/mol) 193.2
Menge 100 mg
Formelmasse 193,0739 g/mol