Learn More
4-Acetylbenzolsulfonamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415677
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15415677 5 g 5 Gramm
15405677 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415677 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32901.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1565-17-9 | C8H9NO3S | 199.22 g/mol
4-acetylbenzenesulfonamide and acetohexamide which is used to characterize the pharmacokinetics of a reversible drug—metabolite system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Acetylbenzenesulfonamid und Acetohexamid, das zur Charakterisierung der Pharmakokinetik eines reversiblen Arzneimittelmetabolitsystems verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (2650 mg/l).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1565-17-9
Summenformel C8H9NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 199.22
MDL-Nummer MFCD00792524
InChI-Schlüssel CSATVXJBGFVJES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylbenzenesulphonamide, p-acetylbenzenesulfonamide, 4-acetyl-benzenesulfonamide, 4-acetylbenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 4-acetyl, p-acetobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, p-acetyl-6ci,7ci,8ci, 4-acetyl-benzenesulfonamid, p-acetylbenzene sulfonamide, #
PubChem CID 74065
IUPAC-Name 4-Acetylbenzolsulfonamid
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(N)(=O)=O
Spécification
Chemischer Name oder Material 4-Acetylbenzenesulfonamide
Schmelzpunkt 177°C to 179°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen soluble in water( 2650mg/L).
Formelmasse 199.23
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.