Learn More
4-Acetylbenzensulfonylchlorid, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395359
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11395359 1 g 1 Gramm
11305369 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11395359 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H50380.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1788-10-9 | Molecular Formula: C8H7ClO3S | Molecular Weight: 218.651 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Acetylbenzenesulfonylchlorid wird als Sulfanilamid-Arzneimittelvermittler verwendet
Löslichkeit
Löslich in Wasser (201.8 mg/l) 25 °C.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1788-10-9
Summenformel C8H7ClO3S
Molekulargewicht (g/mol) 218.651
MDL-Nummer MFCD00800269
InChI-Schlüssel FXVDNCRTKXMSEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-acetyl-benzenesulfonyl chloride, 4-acetylphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-acetyl, benzenesulfonyl chloride, 4-acetyl, 1-acetyl-4-chlorosulfonyl benzene, 4-acetylbenzenesulfonyl chloride, acmc-1bs75, ksc183k3b, 4-acetylbenzenesulfonylchloride
PubChem CID 266418
IUPAC-Name 4-Acetylbenzolsulfonylchlorid
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Acetylbenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 84°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 218.66
Reinheit (%) ≥99%