Learn More
4-Acetylbiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022039
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11477566
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14622.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 92-91-1 | C14H12O | 196.249 g/mol
4-Acetylbiphenyl is involved in the study of inactivation of 7-ethoxy-4-trifluoromethylcoumarin ortho-deethylase activity by various arylalkynes. Further, it is used in the preparation of Schiffs base.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Acetylbiphenyl ist an der Untersuchung der Inaktivierung von 7-Ethoxy-4-Trifluormethylcumarin ortho-deethylase-Aktivität durch verschiedene Arylalkine beteiligt. Dient darüber hinaus bei der Vorbereitung von Schiffschen Basen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-91-1
Summenformel C14H12O
Molekulargewicht (g/mol) 196.249
MDL-Nummer MFCD00008749
InChI-Schlüssel QCZZSANNLWPGEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylbiphenyl, 4'-phenylacetophenone, 4-phenylacetophenone, 4-biphenylyl methyl ketone, p-phenylacetophenone, p-acetylbiphenyl, 1-1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, acetophenone, 4'-phenyl, 1-4-phenylphenyl ethanone, ketone, 4-biphenylyl methyl
PubChem CID 7113
IUPAC-Name 1-(4-Phenylphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetylbiphenyl
Schmelzpunkt 117°C to 123°C
Siedepunkt 168°C (8 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 1101615
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 196.25
Reinheit (%) 98%