Learn More
4-Acetylphenoxyessigsäure, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11370034
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11370034 100 g -
11350034 5 g 5 Gramm
11360034 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11370034 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00426.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1878-81-5
Summenformel C10H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
MDL-Nummer MFCD00014363
InChI-Schlüssel KMXZEXUYXUMHEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylphenoxyacetic acid, 2-4-acetylphenoxy acetic acid, 4-acetylphenoxy acetic acid, p-acetylphenoxy acetic acid, p-acetylphenoxyacetic acid, chembl84623, 4-acetyl-phenoxy-acetic acid, acetic acid, 4-acetylphenoxy, acetic acid,2-4-acetylphenoxy
PubChem CID 74655
IUPAC-Name 2-(4-acetylphenoxy)acetic acid
SMILES CC(=O)C1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetylphenoxyacetic acid
Schmelzpunkt 172°C to 174°C
Menge 100 g
Beilstein 1956136
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) ≥98%