Learn More
4-Acetylphenoxyessigsäure, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7043359
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11350034
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00426.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1878-81-5
Summenformel C10H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
MDL-Nummer MFCD00014363
InChI-Schlüssel KMXZEXUYXUMHEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylphenoxyacetic acid, 2-4-acetylphenoxy acetic acid, 4-acetylphenoxy acetic acid, p-acetylphenoxy acetic acid, p-acetylphenoxyacetic acid, chembl84623, 4-acetyl-phenoxy-acetic acid, acetic acid, 4-acetylphenoxy, acetic acid,2-4-acetylphenoxy
PubChem CID 74655
IUPAC-Name 2-(4-acetylphenoxy)acetic acid
SMILES CC(=O)C1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetylphenoxyacetic acid
Schmelzpunkt 172°C to 174°C
Menge 5 g
Beilstein 1956136
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) ≥98%