Learn More
4-Acetylphenyl Beta-D-Glucopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30009986
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009986 50 mg 50 Milligramm
30004000 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009986 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA18739050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 530-14-3
Summenformel C14 H18 O7
Molekulargewicht (g/mol) 298.29
Synonym Ethanone, 1-[4-(β-D-glucopyranosyloxy)phenyl]-, Picein (6CI,7CI,8CI), 1-[4-(β-D-Glucopyranosyloxy)phenyl]ethanone, 4-Acetylphenyl β-D-glucopyranoside, Ameliaroside, Piceoside, Salicinerein, Salinigrin, p-Hydroxyacetophenone glucoside, p-Hydroxyacetophenone-D-glucoside
IUPAC-Name 1-[4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyphenyl]ethanon
SMILES CC(=O)c1ccc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Picein
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H18O7/c1-7(16)8-2-4-9(5-3-8)20-14-13(19)12(18)11(17)10(6-15)21-14/h2-5,10-15,17-19H,6H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Formelmasse 298.1053
Reinheit (%) >95%