Learn More
4-Acetylphenylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11342717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11342717 1 g 1 Gramm
11352717 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11927.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2131-57-9
Summenformel C9H7NOS
Molekulargewicht (g/mol) 177.221
MDL-Nummer MFCD00041100
InChI-Schlüssel KAKXOESNHIUYJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylphenyl isothiocyanate, 1-4-isothiocyanatophenyl ethanone, 4-acetylphenylisothiocyanate, 1-4-isothiocyanatophenyl ethan-1-one, acmc-20ampw, bromobenzyl-4-isothiocyanate, 4'-isothiocyanatoacetophenone, 4-acetylphenyl-isothiocyanate, phenylisothiocyanate, 4-acetyl, 1-4-isothiocyanato-phenyl-ethanone
PubChem CID 242779
IUPAC-Name 1-(4-Isothiocyanatophenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetylphenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 77°C to 81°C
Siedepunkt 112°C (6 mmHg)
Geruch Irritating
Menge 1 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 2207978
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 177.23
Reinheit (%) 98%