Learn More
4-Acetylphenylboronsäure, TRC
Artikelnummer. 30324298
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30324298 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324298 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA18884025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetylphenylboronic Acid
CAS 149104-90-5
Summenformel C8H9BO3
Menge 25 g
Synonym B-(4-Acetylphenyl)boronic Acid, 4-Acetylbenzeneboronic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H9BO3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
IUPAC-Name (4-Acetylphenyl)borsäure
Molekulargewicht (g/mol) 163.97
Formelmasse 164.0645