Learn More
4-Acetylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469862
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11469862
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12015.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1122-54-9 | C7H7NO | 121.139 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Acetylpyridin bei Reaktion mit - und 4-formylpyridin (H3FoPyS, H4FoPyS) führt zu Semicarbazonen. Die Reaktion von Acetylpyridin mit Thiophen-2-carboxaldehyd ermöglichte 2-Chlor-6-ethoxy-4-β-(2-thienyl)acryloylpyridin, das mit Malonitril und Ethanolreflux in Gegenwart von Piperidin als Katalysator die Herstellung des Cyanoaminopyranderivats ermöglichte.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1122-54-9
Summenformel C7H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 121.139
MDL-Nummer MFCD00006433
InChI-Schlüssel WMQUKDQWMMOHSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylpyridine, methyl 4-pyridyl ketone, ethanone, 1-4-pyridinyl, ketone, methyl 4-pyridyl, 1-pyridin-4-yl ethan-1-one, 1-pyridin-4-yl ethanone, pyridine, 4-acetyl, 4-acetyl pyridine, 4-pyridyl methyl ketone, unii-g47437iow7
PubChem CID 14282
IUPAC-Name 1-Pyridin-4-ylethan
SMILES CC(=O)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetylpyridine
Schmelzpunkt 14°C to 16°C
Dichte 1.103
Siedepunkt 210°C to 212°C
Flammpunkt 104°C (219°F)
Brechungsindex 1.535
Menge 25 g
Beilstein 107629
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in alcohol.
Formelmasse 121.14
Reinheit (%) 98%