Learn More
4-Acetylpyridin, TRC
Artikelnummer. 30318380
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30318380 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30318380 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA18760510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetylpyridine
CAS 1122-54-9
Summenformel C7H7NO
Menge 10 g
Synonym 1-(4-Pyridinyl)ethanone, 4-Pyridinyl Methyl Ketone, 4-Pyridyl Methyl Ketone, Methyl 4-Pyridyl Ketone, NSC 111, gamma-Acetylpyridine
InChI-Formel InChI=1S/C7H7NO/c1-6(9)7-2-4-8-5-3-7/h2-5H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccncc1
IUPAC-Name 1-Pyridin-4-ylethan
Molekulargewicht (g/mol) 121.14
Formelmasse 121.0528