Learn More
4-Acetyltetrahydropyran, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481769
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15481769 250 mg 250 Milligramm
15471769 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15481769 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64522.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 137052-08-5 | C7H12O2 | 128.171 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137052-08-5
Summenformel C7H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.171
MDL-Nummer MFCD08704647
InChI-Schlüssel VNMXIOWPBADSIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ethanone, 1-oxan-4-yl ethan-1-one, 1-oxan-4-yl ethanone, 4-acetyltetrahydropyran, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-ylethanone, 4-acetyltetrahydro-4h-pyran, 4-acetyltetrahydro-2h-pyran, 1-tetrahydropyran-4-ylethanone, 1-tetrahydro-pyran-4-yl-ethanone, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ethan-1-one
PubChem CID 9877365
IUPAC-Name 1-(Oxan-4-yl)Ethanon
SMILES CC(=O)C1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetyltetrahydropyran
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.024 g/mL
Siedepunkt 90°C to 94°C (15 mmHg)
Brechungsindex 1.453
Menge 250 mg
Beilstein 109587
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit