Learn More
4-Acryloylmorpholin, 98+%, stab. mit4-methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307816
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11307816
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12947.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5117-12-4 | C7H11NO2 | 141.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5117-12-4
Summenformel C7H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 141.17
MDL-Nummer MFCD00047413
InChI-Schlüssel XLPJNCYCZORXHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acryloylmorpholine, 1-morpholinoprop-2-en-1-one, n-acrylylmorpholine, n-acryloylmorpholine, morpholine, 4-1-oxo-2-propenyl, poly acryloylmorpholine, acryloylmorpholine, acryloyl morpholine, 1-morpholin-4-yl prop-2-en-1-one, unii-k0y58p61ja
PubChem CID 98723
IUPAC-Name 1-Morpholin-4-ylprop-2-en-1-on
SMILES C=CC(=O)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acryloylmorpholine
Namenshinweis stabilized with 4-methoxyphenol
Schmelzpunkt -8°C
Dichte 1.12
Siedepunkt 158°C (50 mmHg)
Flammpunkt 127°C (260°F)
Brechungsindex 1.509
Menge 5 g
Beilstein 119302
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 141.17
Reinheit (%) ≥98%