Learn More
4-Allyl-1,6-Heptadien-4-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025298
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11465546
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20703.88
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10202-75-2 | C10H16O | 152.237 g/mol
A highly diastereoselective synthesis of homoallylic alcohols bearing up to two adjacent quaternary centers was achieved using these polysubstituted allylic reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Mit diesen polysubstituierten allylischen Reagenzien wurde eine hochdiastereoselektive Synthese homoallylischer Alkohole erreicht, die bis zu zwei benachbarte quaternäre Zentren tragen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10202-75-2
Summenformel C10H16O
Molekulargewicht (g/mol) 152.237
MDL-Nummer MFCD00039829
InChI-Schlüssel SUXQWOWVXDXQSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-allyl-1,6-heptadien-4-ol, triallylcarbinol, 4-allylhepta-1,6-dien-4-ol, 4-allyl-1,6-heptadiene-4-ol, 1,6-heptadien-4-ol, 4-2-propenyl, 4-prop-2-en-1-yl hepta-1,6-dien-4-ol, triallyl carbinol, acmc-1byg9, 4-allyl-hepta-1,6-dien-4-ol, 1,6-heptadien-4-ol,4-2-propen-1-yl
PubChem CID 139107
IUPAC-Name 4-Prop-2-enylhepta-1,6-dien-4-ol
SMILES C=CCC(CC=C)(CC=C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol
Menge 2.5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 152.24
Reinheit (%) 99%