Learn More
4-Allyloxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414834
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11414834 50 g 50 Gramm
11404834 10 g 10 Gramm
11424834 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414834 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13773.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 40663-68-1 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
4-Allyloxybenzaldehyde is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Allyloxybenzaldehyd wird für pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nur mit angemessener Belüftung verwenden. Unter inerter Atmosphäre lagern. Vor Feuchtigkeit und Hitze schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40663-68-1
Summenformel C10H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.19
MDL-Nummer MFCD00014133
InChI-Schlüssel TYNJQOJWNMZQFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-allyloxybenzaldehyde, 4-allyloxy benzaldehyde, p-allyloxy benzaldehyde, p-allyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-2-propenyloxy, 4-prop-2-en-1-yloxy benzaldehyde, 4-prop-2-enyloxybenzaldehyde, 4-allyloxybenzaldehyd, acmc-20ampt
PubChem CID 95942
IUPAC-Name 4-Prop-2-Enoxybenzaldehyd
SMILES C=CCOC1=CC=C(C=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Allyloxybenzaldehyde
Dichte 1.058
Siedepunkt 150°C to 152°C (18 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5695
Menge 50 g
Beilstein 2206924
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Immiscible in water.
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 97%