Learn More
4-Amidinopyridinhydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081117
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11478893
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11050.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 6345-27-3 | C6H8ClN3 | 157.60 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6345-27-3
Summenformel C6H8ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 157.60
MDL-Nummer MFCD00040385
InChI-Schlüssel IONKMFGAXKCLMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym isonicotinimidamide hydrochloride, pyridine-4-carboximidamide hydrochloride, 4-amidinopyridine hydrochloride, isonicotinamidine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide, monohydrochloride, isonicotinamidine, hydrochloride, 4-amidino-pyridine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine, chloride
PubChem CID 2776844
IUPAC-Name Pyridin-4-carboximidamid;hydrochlorid
SMILES Cl.NC(=N)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amidinopyridine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼245°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 3562678
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 157.6
Reinheit (%) ≥98%