Learn More
4-Amino-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10546451 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10546451 1 g Glasflasche 1 Gramm
10285911 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10546451 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 335940010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 40327-96-6 | C10H24N2 | 172.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40327-96-6
Summenformel C10H24N2
Molekulargewicht (g/mol) 172.32
MDL-Nummer MFCD01861832
InChI-Schlüssel CGXOAAMIQPDTPE-UHFFFAOYSA-P
Synonym 4-amino-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-aminopiperidine, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinamine, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylamine, 4-ammo-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, 4-piperidinamine,1,2,2,6,6-pentamethyl, 1,2,-2,6,6-pentamethyl-4-aminopiperidine, 1,2,2,6,6,-pentamethyl-4-aminopiperidine, 4-amino-1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidine, 4-amino-1,2,2,6,6-pentamethyl piperidine, 97+%
PubChem CID 693792
IUPAC-Name 4-azaniumyl-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin-1-ium
SMILES C[NH+]1C(C)(C)CC([NH3+])CC1(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 215°C to 218°C
Flammpunkt 72°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4795 to 1.4815
Menge 1 g
Beilstein 22, II, 321
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formelmasse 170.3
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit