Learn More
4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-on, Mikromol™
Artikelnummer. 30051366
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051366 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30051366 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0749.040025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-on
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one ((+)-trans-Lamivudine)
CAS 134680-32-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one ((+)-trans-Lamivudine)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8H11N3O3S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2S-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., (+)-BCH 189, 2',3'-Dideoxy-3'-thiacytidine, 2'-Deoxy-3'-thiacytidine, 3TC, BCH 189, (+)-, NSC 620753, 4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one, (+)-trans-Lamivudine, ent-Lamivudine, Lamivudine Related Compound D, GR 103665X (racemic mix of GR 109714X and GR 109712X), Ph Eur Lamivudine for system suitability 2, GR 111720X, GR 135522X, GR109825X, GR137198X, GW403126X
InChI-Formel InChI=1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m1/s1
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2CS[C@@H](CO)O2
IUPAC-Name 4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 229.26
Menge 25 mg
Formelmasse 229,052 g/mol