Learn More
4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392906
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392906 5 g 5 Gramm
11382906 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392906 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10625.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 28466-21-9 | C6H11N3 | 125.175 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28466-21-9
Summenformel C6H11N3
Molekulargewicht (g/mol) 125.175
MDL-Nummer MFCD00052883
InChI-Schlüssel SSDGMKHZMNTWLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-amine, 4-amino-1,3,5-trimethylpyrazole, trimethyl-1h-pyrazol-4-amine, pyrazole, 4-amino-1,3,5-trimethyl, 4-amino-1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole, trimethylpyrazol-4-amine, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-ylamine, 1h-pyrazol-4-amine, 1,3,5-trimethyl, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-amine, 1,3,5-trimethylpyrazole-4-ylamine
PubChem CID 161603
IUPAC-Name 1,3,5-Trimethylpyrazol-4-Amin
SMILES CC1=C(C(=NN1C)C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 99°C to 105°C
Menge 5 g
Beilstein 110739
Formelmasse 125.17
Reinheit (%) 97%