Learn More
4-Amino-1-(3-methoxy-2-pyridyl)piperidinhydrochlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15479205
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15479205
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51176.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1301739-00-3
Summenformel C11H18ClN3O
Molekulargewicht (g/mol) 243.735
MDL-Nummer MFCD11869912
InChI-Schlüssel QBVBNVDHWTXFAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-1-3-methoxy-2-pyridyl piperidine hydrochloride, 1-3-methoxypyridin-2-yl piperidin-4-amine hydrochloride, 2-4-amino-1-piperidinyl-3-methoxypyridine, 1-3-methoxy-2-pyridyl-4-piperidinamine hydrochloride
PubChem CID 53400829
IUPAC-Name 1-(3-Methoxypyridin-2-yl)piperidin-4-amin;hydrochlorid
SMILES COC1=C(N=CC=C1)N2CCC(CC2)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-1-(3-methoxy-2-pyridyl)piperidine hydrochloride
Menge 250 mg
Formelmasse 243.73
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato