Learn More
4-Amino-1-Boc-piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453987
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15453987 5 g 5 Gramm
15443987 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453987 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H30779.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 87120-72-7 | C10H21N2O2 | 201.29 g/mol
4-Amino-1-Boc-piperidine is a chemical reagent used in the preparation of pharmaceutical compounds. Used in the synthesis of bromodomain inhibitors as well as HepG2 cell cycle inhibitors used in anti-tumor therapy. Also employed in a microwave-assisted solid-phase synthesis of N-substituted piperidines via direct annulation of primary amines with resin-bound dimesylates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Amin-1-bocpiperidin ist ein chemisches Reagenz zur Herstellung pharmazeutischer Verbindungen. Es wird bei der Synthese von Brom-Domain- sowie HepG2-Zellzyklushemmern verwendet, die in der Antitumortherapie eingesetzt werden. Wird auch in einer mikrowellengestützten Festphasensynthese von N-substituierten Piperidinen über die direkte Annulation von primären Aminen mit harzgebundenen Dimesylaten eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich, von Luft fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87120-72-7
Summenformel C10H21N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 201.29
MDL-Nummer MFCD01076201
InChI-Schlüssel LZRDHSFPLUWYAX-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-amino-1-boc-piperidine, 1-boc-4-aminopiperidine, n-boc-4-aminopiperidine, n-boc-4-amino-piperidine, 4-amino-1-n-boc-piperidine, 4-amino-n-boc piperidine, 1-boc-4-amino piperidine, 1-n-boc-4-aminopiperidine, 1-t-butoxycarbonyl-4-aminopiperidine, n-1-boc-4-aminopiperidine
PubChem CID 1268291
IUPAC-Name 1-[(tert-butoxy)carbonyl]piperidin-4-aminium
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC([NH3+])CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-1-Boc-piperidine
Schmelzpunkt 44°C to 48°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3259
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 200.28
Reinheit (%) 97%