Learn More
4-Amino-1-Butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490563
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490563 25 g 25 Gramm
11470563 1 g 1 Gramm
11480563 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490563 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12680.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13325-10-5 | C4H11NO | 89.138 g/mol
4-Amino-1-butanol is a useful intermediate in a variety of organic synthesis. It is mainly used in personal-care products, preparation of water soluble cationic flocculants and ion exchange resins as well as in the preparation of beta-lactam antibiotics. It is used for the production of efficient anionic emulsifiers, nonionic polyethylene emulsions, water treatment, metal treatment and absorption of carbon dioxide gas. It is used as a pigment dispersion aid and curing agent in selected textile -resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Amino-1-Butanol ist ein nützliches Zwischenprodukt in einer Vielzahl organischer Synthesen. Es wird hauptsächlich in Körperpflegeprodukten, bei der Herstellung wasserlöslicher kationischer Flockungsmittel und Ionenaustauscherharze sowie Beta-Lactam-Antibiotika verwendet. Es wird für die Produktion effizienter anionischer Emulgatoren, nichtionischer Polyethylen-Emulsionen, Wasseraufbereitung, Metallbehandlung und Absorption von Kohlendioxid verwendet. Es wird als Pigmentdispergierhilfe und Härtemittel in ausgewählten Textilharzen verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13325-10-5
Summenformel C4H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 89.138
MDL-Nummer MFCD00008230
InChI-Schlüssel BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-1-butanol, 4-aminobutanol, 1-butanol, 4-amino, 4-amino-butan-1-ol, 4-hdyroxybutylamine, 4-hydroxybutylamine, 4-hydroxy-n-butylamine, butanolamine, 4-amino butanol, 4-amino-butanol
PubChem CID 25868
IUPAC-Name 4-Aminobutan-1-ol
SMILES C(CCO)CN
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Amino-1-butanol
Schmelzpunkt 16°C to 18°C
Dichte 0.967
Siedepunkt 206°C
Flammpunkt 107°C (224°F)
Geruch Amine-like
Strukturformel H2N(CH2)4OH
Brechungsindex 1.461
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1731411
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 89.14
Reinheit (%) 98%