Learn More
4-Amino-1-tert-butyl-3-(3-methylbenzyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30008193
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008193 100 mg 100 Milligramm
30005339 50 mg 50 Milligramm
30005742 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008193 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA602960100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 956025-83-5
Summenformel C17 H21 N5
Molekulargewicht (g/mol) 295.38
IUPAC-Name 1-tert-butyl-3-[(3-methylphenyl)methyl]pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amin
SMILES Cc1cccc(Cc2nn(c3ncnc(N)c23)C(C)(C)C)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-1-tert-butyl-3-(3-methylbenzyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H21N5/c1-11-6-5-7-12(8-11)9-13-14-15(18)19-10-20-16(14)22(21-13)17(2,3)4/h5-8,10H,9H2,1-4H3,(H2,18,19,20)
Formelmasse 295.1797
Reinheit (%) >95%