Learn More
4-Amino-1H-pyrazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482180
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482180 100 mg 100 Milligramm
11492180 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482180 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28921.MC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 28466-26-4 | C3H5N3 | 83.094 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28466-26-4
Summenformel C3H5N3
Molekulargewicht (g/mol) 83.094
MDL-Nummer MFCD01693729
InChI-Schlüssel AXINVSXSGNSVLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminopyrazole, 4-amino-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-4-ylamine, 9ci, pyrazole, 4-amino, 1h-pyrazole-4-amine, pyrazole-4-ylamine, 4-nh2-pyrazole, 1-h-pyrazol-4-amine, pubchem14988
PubChem CID 78035
IUPAC-Name 1H-Pyrazol-4-Amin
SMILES C1=C(C=NN1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 72°C to 77°C
Menge 100 mg
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 83.09
Reinheit (%) 95%