Learn More
4-Amino-1H-pyrazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7030465
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11482180 100 mg 100 Milligramm
11492180 500 mg 500 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 11482180
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H28921.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 28466-26-4 | C3H5N3 | 83.094 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28466-26-4
Summenformel C3H5N3
Molekulargewicht (g/mol) 83.094
MDL-Nummer MFCD01693729
InChI-Schlüssel AXINVSXSGNSVLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminopyrazole, 4-amino-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-4-ylamine, 9ci, pyrazole, 4-amino, 1h-pyrazole-4-amine, pyrazole-4-ylamine, 4-nh2-pyrazole, 1-h-pyrazol-4-amine, pubchem14988
PubChem CID 78035
IUPAC-Name 1H-Pyrazol-4-Amin
SMILES C1=C(C=NN1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 72°C to 77°C
Menge 100 mg
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 83.09
Reinheit (%) 95%